Étalons pétrochimiques
Les étalons pétrochimiques sont cruciaux pour l'évaluation des propriétés physiques et chimiques du pétrole, de l'essence et autres produits pétrochimiques dans les diverses applications industrielles. Nous proposons une ligne complète d'étalons purs et de solutions mono et multi-composés destinés à l'analyse du pétrole, de l'essence et autres substances pertinentes pour la pétrochimie.
Nos étalons sont formulés de façon à respecter les recommandations de l'ASTM (American Society for Testing and Materials) et d'autres organismes internationaux. Ces étalons de pétrole permettent d'examiner et de transformer correctement les huiles lourdes (mazout, fioul, etc.) de façon à les utiliser efficacement et sans danger.
Pour en savoir plus
Ressources produits apparentées
- Brochure: Analytical Solutions for Petrochemical & Petroleum Products
This brochure provides a summary of proven and reliable tools and consumables for the analytical lab supporting your petrochemical process.
Biocarburants
Notre offre de solutions de biocarburants multi-composés est spécifiquement conçue pour être utilisée avec l'ASTM® D6584. Ces solutions préparées au préalable permettent aux analystes d'économiser un temps de préparation précieux. La gamme comprend des solutions de matériaux de référence certifiés (MRC) produites et certifiées conformément à l'ISO 17034 et à l'ISO/CEI 17025. Certains de nos étalons de biocarburant sont également disponibles sous forme d'alternatives plus écologiques. Ces produits permettent de réduire l'impact environnemental sans nuire à la qualité et à l'efficacité de vos résultats.
De faibles taux de glycérine libre ou liée sont critiques pour les performances du biodiesel. Mais la glycérine libre et la glycérine liée contribuent à la formation de dépôts sur les buses d'injecteur, pistons, vannes, filtres et réservoirs de stockage. L'ASTM D6584 fournit une méthode normalisée pour doser la glycérine libre et la glycérine totale (libre + liée). Les producteurs de biodiesel commercial se servent de cette méthode pour déterminer si un lot de production de B100 (100 % d'esters méthyliques pour biodiesel) peut être vendu ou doit être retravaillé.
Essence et diesel
Nous proposons des MRC destinés à la quantification du kérosène, de l'essence et des composés aromatiques tels que le benzène. Ils sont conçus pour être utilisés avec les méthodes correspondantes de l'ASTM ‒ ASTM D1319, ASTM D5880 et ASTM 4053.
Carburants et hydrocarbures
Pour doser les hydrocarbures dans le pétrole brut, le pétrole raffiné et autres matrices du même type, nous proposons divers matériaux de référence purs ou en solution. Cette sélection comprend des étalons de qualité analytique et de qualité "matériau de référence certifié", compatibles avec la chromatographie en phase gazeuse (GC) et la chromatographie liquide haute performance (HPLC).
MRC à matrice pour le soufre
Notre sélection de MRC pour le soufre comprend des produits de Paragon Scientific qui sont adaptés à l'étalonnage, la vérification ou une utilisation dans les procédures de contrôle qualité impliquant l'analyse de la teneur en soufre des produits pétroliers. Notre gamme s'applique au soufre contenu dans l'huile minérale légère, l'huile minérale lourde, le diesel de synthèse et le kérosène (inodore) pour des teneurs en soufre allant de 0 (blanc) à 5,0000 % (50 000 ppm) pour chaque matériau. Tous les produits sont certifiés conformes à l'ISO/CEI 17025 et l'ISO 17034 et sont totalement traçables jusqu'à des étalons internationaux. Ils sont fournis en emballage en verre inviolable de 100 ml, d'une durée de conservation de 12 mois.