Principaux documents
57359-U
Supelco
Échantillonneur de terrain portable pour SPME
greener alternative
coating PDMS/DVB
Synonyme(s) :
Portable Field Sampler for SPME
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
fused silica SPME fiber
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pack of 2
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Concentre et stocke les composés d′intérêt de l′eau ; Echantillonne l′air en intérieur.
L′échantillonneur SPME portable est un moyen efficace et économique d′extraire et de transporter les composés volatils et semi - volatils d′échantillons prélevé sur site. Les composés extraits sont à l′abri derrière un septum remplaçable. Le tableau 1 montre que les pertes dues au stockage pour des pesticides extraits et stockés à l′aide de l′échantillonneur portable sont sensiblement plus faibles que celles subies par les échantillons d′eau stockés.
L′échantillonneur peut être réutilisé de 50 à 100 fois. Une fois la fibre inutilisable, c′est de l′ensemble fibre et échantillonneur que l′on se débarrasse.
L′échantillonneur portable détecte également les composés organiques de l′air de manière efficace. Dans nos études, l′échantillonneur nous a permis de détecter des solvants HPLC et GC dans l′air du laboratoire à l′échelle du ppb. Quatre fibres sont disponibles : une fibre polydiméthylsiloxane (PDMS)/Carboxen pour les volatils à l′état de trace, une fibre PDMS, d′usage général, une fibre PDMS/DVB pour les semi-volatiles et les volatiles plus lourds, et une fibre Carbowax/DVB pour les semivolatiles polaires.
Cinq fentes dans le guide d′aiguille contrôlent la profondeur de l′insertion de l′aiguille dans le flacon ou dans l′injecteur lors de la désorption.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Marisela Pontes et al.
Food chemistry, 134(4), 2509-2520 (2013-02-28)
In this study the effect of the cultivar on the volatile profile of five different banana varieties was evaluated and determined by dynamic headspace solid-phase microextraction (dHS-SPME) combined with one-dimensional gas chromatography-mass spectrometry (1D-GC-qMS). This approach allowed the definition of
Development of a Headspace Solid-Phase Microextraction/Gas Chromatography-Mass Spectrometry Method for Determination of Organophosphorus Pesticide Residues in Cow Milk
Filho, P., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 98 (1), 56-61 (2011)
Érica A Souza Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1313, 139-146 (2013-08-06)
A fast and robust method was developed for the determination of ten triazole fungicides in fruit samples using direct immersion solid-phase microextraction coupled to gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry detection (DI-SPME-GC-ToFMS). In this work, a newly developed concept of
Noureddine Yassaa et al.
Journal of chromatography. A, 1141(1), 138-144 (2006-12-19)
In order to develop a valuable method for accurate screening of biogenic emissions from undisturbed living plants or for plant-insect interactions, solid-phase microextraction (SPME) has been combined with dynamic branch enclosure cuvettes and enantioselective GC/MS. The study was conducted at
Henryk H Jeleń et al.
Journal of chromatography. A, 1313, 185-193 (2013-08-13)
Three approaches in determination of six haloanisoles (2,4,6-trichloroanisole, 2,3,4-trichloroanisole, 2,3,6-trichloroanisole, tetrachloroanisole, pentachloroanisole and 2,4,6-tribromoanisole) in wine were compared. Comprehensive gas chromatography - time of flight mass spectrometry (GC×GC-ToF-MS) was described for the first time for this application and compared to
Contenu apparenté
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.
Afficher tout