Principaux documents
504955-30
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
C18 TM=["Discovery"] HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
L × D.I.:
15 cm × 3 mm
Superficie:
300 m2/g
Taille des particules:
5 μm
Groupe de la matrice active:
C18 (octadecyl) phase
Dimension de pores:
180 Å
Matrice:
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 3 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
3 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Utilisez les colonnes Discovery® C18 pour toutes les méthodes qui demandent une colonne C18. La forme exceptionnelle des pics, la reproductibilité et la stabilité en font la colonne de choix pour toutes les méthodes C18, des applications de routines à celles les plus exigeantes.
Application
  • A stability indicating RP-HPLC method for determination of the COVID-19 drug molnupiravir applied using nanoformulations in permeability studies.: This paper describes the use of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a stability-indicating method for the COVID-19 therapeutic, molnupiravir, emphasizing its critical role in supporting pandemic response through advanced drug formulation and analysis (Recber et al., 2022).
  • Features of assay and decomposition dynamics of 2-methoxy-4-(1-propenyl)hydroxybenzene in biological material.: Demonstrates the versatility of the Discovery® C18 HPLC Column in forensic science, particularly in the analysis and decomposition studies of complex organic compounds within biological samples (Chernova et al., 2022).
Caractéristiques et avantages
  • Reproductibilité excellente
  • Forme exceptionnelle des pics des analytes basiques et acides
  • Séparations LC-MS stables à faible diffusion
  • Séparation des peptides et petites protéines
  • Hydrophobicité moindre que celle de nombreuses colonnes comparables, produisant une analyse plus rapide
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Abbas Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(24), 2423-2429 (2011-07-26)
A novel isocratic reversed-phase high performance liquid-chromatography/ultraviolet detection method for simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma was developed and validated after optimization of various chromatographic conditions and other experimental parameters. Sample preparation based on a simple extraction
Himal Paudel Chhetri et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 22(5), 483-487 (2014-12-05)
This study presents the optimization of a simple HPLC-UV method for the determination of metformin in human plasma. Ion pair separation followed by UV detection was performed on deproteinized human plasma samples. The separation was carried out on a Discovery
Ramisetti Nageswara Rao et al.
Journal of separation science, 32(9), 1312-1322 (2009-04-29)
Modafinil, adrafinil and their related substances were synthesized and analyzed by RP-LC with ESI-MS/MS. The ionization mode, polarity, cone voltage, and chromatographic conditions were evaluated. The optimum LC-MS conditions to obtain fragment ions indispensable for identification of the structures were
Sheelendra Pratap Singh et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(27), 2845-2851 (2011-09-06)
Tamoxifen is the agent of choice for the treatment of estrogen receptor-positive breast cancer. Tamoxifen is a substrate of P-glycoprotein (P-gp) and microsomal cytochrome P450 (CYP) 3A, and biochanin A (BCA) is an inhibitor of P-gp and CYP3A. Hence, it
Contenu apparenté
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered