Principaux documents
27001-U
Supelco
Flacons, à bouchon à vis solide vert Thermoset avec revêtement PTFE, pré-assemblés, pack de 100
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS AMBRÉS DE 4 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN PTFE
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caractéristiques
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Description générale
Vials (4mL), screw top with soild green Thermoset cap and PTFE liner are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Amber glass protects sensitive samples from exposure to UV light.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable