Principaux documents
23230-U
Supelco
Bouteilles de stockage ambrées
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Synonyme(s) :
BOUTEILLE AMBRÉE À VIS AVEC SEPTUM, 120 ML, PAQUET DE 12
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Caractéristiques
closure type screw top bottle
pre-assembled
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.E. × H
49 mm × 114 mm
Volume
120 mL
Raccords
thread for 22-400
Description générale
Amber storage bottles are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable