Principaux documents
20411
Supelco
Laine de verre
Silanized, pkg of 50 g
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41121800
Agence
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA OTM-45
Conditionnement
pkg of 50 g
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Description générale
La laine de verre est formée de courtes fibres de verre et n'est pas inflammable. Elle est généralement considérée comme matériau d'isolation thermique dans les navires, les automobiles, les conduits de climatisation et les tuyaux d'alimentation en eau. Elle est également utilisée comme matériau d'insonorisation dans les salles de concert, les studios et les cinémas. En outre, elle n'est pas cancérogène pour l'homme.
Les tampons de laine sont souvent utilisés dans les inserts d'injection de chromatographie en phase gazeuse (GC) pour améliorer la vaporisation des échantillons et/ou pour empêcher aux matières non volatiles de pénétrer dans la colonne. Ils peuvent également être utilisés dans les colonnes de GC remplies, les tubes de désorption de solvants, les tubes de désorption thermiques et les pièges de purge pour maintenir en place les couches d'adsorbants.
Application
Une colonne de chromatographie en phase gazeuse remplie de laine de verre silanisée peut être utilisée dans une procédure expérimentale pour mesurer et recueillir les composés volatils des huiles alimentaires.
Autres remarques
Silanisée pour une utilisation générale
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 339-344 (1984)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)
Shayla Salzman et al.
Science advances, 6(24), eaay6169-eaay6169 (2020-06-26)
Most cycads engage in brood-site pollination mutualisms, yet the mechanism by which the Cycadales entice pollination services from diverse insect mutualists remains unknown. Here, we characterize a push-pull pollination mechanism between a New World cycad and its weevil pollinators that
Keunhong Jeong et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(11), 1089-1093 (2018-06-02)
Parahydrogen is a potentially significant source of hyperpolarization. However, a heat exchanger at an ultralow temperature, which is normally sustained wastefully using liquid nitrogen, is essential for the generation of hyperpolarized parahydrogen. In order to cut down on the use