Z617970
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 14 mL, size × diam. × L × 17 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Synonyme(s) :
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless polystyrene tube
conical bottom
round bottom tube
screw top cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 3,000 × g
skirt
Conditionnement
case of 900
Fabricant/nom de marque
Greiner 163177
Capacité
14 mL
Taille, diam. × L
× 17 mm × 100 mm
Couleur
black cap, polyethylene