Principaux documents
Z329452
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 350 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
PTFE-coated
Fabricant/nom de marque
BRAND 137720
Longueur
350 mm
Diamètre
~8 mm
Description générale
Magnetic core fully sealed.
Autres remarques
BR137720 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG