P5780
Putrescine dihydrochloride
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tétraméthylènediamine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
Clé InChI
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1