Principaux documents
M7449
Sigma-Aldrich
MG-132, en solution prête à l′emploi
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
MG-132 Proteasome Inhibitor
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
DMSO solution
Qualité
useful for proteasome inhibition
Concentration
10 mM in DMSO
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Z-Leu-Leu-Leu-al
Description générale
Le MG-132 est un puissant inhibiteur des protéasomes qui inhibe également les calpaïnes et les cathepsines lysosomales. Le MG-132 est l′un des premiers inhibiteurs de protéasome à avoir été développé. Il est couramment utilisé dans les études d′inhibition de protéasomes du fait de sa grande efficacité, de sa sélectivité élevée et de sa réversibilité rapide. Le mécanisme d′inhibition des protéasomes du MG-132 implique la formation d′hémiacétaux avec des groupements hydroxyle de résidus de thréonine de site actif.
Application
Le MG-132, en solution prête à l′emploi a été utilisé pour inhiber le protéasome de divers systèmes, notamment :
  • Dans des cellules hTERT-RPE1 et HeLa : Osorio-Zambrano, W.F. et al., PLoS One, 10(12), e0144434 (2015)
  • Dans des cellules de cancer d′hypopharynx humain FaDu : Kim, S.-Y. et al., Autophagy, 14(3), 385-403 (2018)
  • Dans des cellules HEK293 : Chen, Q. et al., Cell Reports, 22(11), 2860-2872 (2018).
  • Dans des cardiomyocytes de rats nouveaux-nés : Turkieh, A. et al., Cell Death Dis., 10(8), 608 (2019)
  • Dans des cellules souches neurales d′adulte : Morrow, C.S. et al., Cell Stem Cell, 26(4), 558-568.e9 (2020).
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibiteur puissant de protéasome, perméable aux membranes. Induit l′excroissance des neurites dans les cellules PC12 à une concentration de 10 μM. Bloque le clivage de la poly(ADP-ribose) polymérase et l′apoptose des thymocytes. L′inhibition des protéasomes induit une accumulation d′ARNm de protéines de choc thermique, l'activation des protéines de choc thermique et une thermotolérance accrue dans divers types de cellules ; toutefois une telle inhibition active également JNK-1, qui initie une apoptose en réponse au stress des cellules.
Le MG-132, aussi connu sous le nom de carbobenzoxy-Leu-Leu-leucinal, est un aldéhyde peptidique qui joue un rôle vital dans l′inhibition de l′activité protéolytique du complexe du protéasome 26S. Le MG-132 retarde la croissance des cellules HeLa en facilitant l′arrêt du cycle cellulaire et l′apoptose. L′application d′un traitement au MG-132 à des cellules HepG2 et HeLa déclenche un accroissement de l′expression de l′ARNm MCPIP1, qui à son tour accroît la concentration de la protéine MCPIP1. La protéine MCPIP1 est impliquée dans la régulation négative de l′activation des macrophages et la différenciation de plusieurs types de cellules, notamment les pré-adipocytes, les cellules neuroprogénitrices et les précurseurs d′ostéoclastes. Le MG-132 stimule la réduction de la dopamine et la dégénérescence dopaminergique nigrale dans les modèles de culture cellulaire et les modèles animaux de la maladie de Parkinson.
Caractéristiques et avantages
  • Solution prête à l′emploi dans du DMSO
  • Pureté contrôlée par HPLC
Forme physique
Le MG-132, en solution prête à l′emploi se présente sous la forme d′une solution 10 mM (1 mg/210 μl) dans du DMSO filtrée sur un filtre de 0,2 μm.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Proteasome inhibitor MG-132 induces MCPIP1 expression.
Skalniak L
FEBS Journal, 280(11), 2665-2674 (2013)
RhoA Activation Sensitizes Cells to Proteotoxic Stimuli by Abrogating the HSF1-Dependent Heat Shock Response.
Meijering RA
PLoS ONE, 10(7), e0133553-e0133553 (2015)
Loss-of-function mutations in the ATP13A2/PARK9 gene cause complicated hereditary spastic paraplegia (SPG78).
Estrada-Cuzcano A
Brain, 140(Pt 2), 287-305 (2017)
Proteasome inhibitor MG-132 induces dopaminergic degeneration in cell culture and animal models.
Sun F
Neurotoxicology, 27(5), 807-815 (2006)
The effect of MG132, a proteasome inhibitor on HeLa cells in relation to cell growth, reactive oxygen species and GSH.
Han YH
Oncology Reports, 22(1), 215-221 (2009)