M4159
Methylene Blue hydrate
suitable for nucleic acid staining, BioReagent
Synonyme(s) :
3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate, Methylene Blue monohydrate, Methylene blue, Nucleic acid staining reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
nucleic acid detection: suitable
Solubilité
water: 1 mg/mL (dark blue)
Adéquation
suitable for nucleic acid staining
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Less hazardous than staining with ethidium bromide
- Viewable in visible light
- Fast and easy to use
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable