Principaux documents
H0887
Sigma-Aldrich
HEPES solution
1M, liquid, pH 7.0-7.6, suitable for cell culture, BioXtra, BioReagent
Synonyme(s) :
Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161704
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
HEPES solution, 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
BioXtra
Essai
0.9—1.1 M
Forme
liquid
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry)
dry at room temperature
Concentration
1 M
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
colorless
pH
7.0-7.6
Plage de pH utile
6.8-8.2
7.5
Densité
1.1 g/cm3
Adéquation
suitable for component for culture media
suitable for electrophoresis
Application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ce produit est généralement utilisé en culture cellulaire à une concentration de 5 à 30 mM. L'HEPES est utilisé dans une grande variété d'applications, incluant la culture de tissus. Il sert généralement à tamponner les milieux de culture cellulaire exposés à l'air. L'HEPES est employé dans des expériences in vitro sur le Mg.
Le tampon HEPES en solution, une solution 1 M d'acide (2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthane-sulfonique stérilisée par filtration, est un tampon biologique vital dans la recherche en biologie cellulaire, en biochimie et en biologie. Ce tampon zwittérionique a largement été adopté en raison de sa plage de pH efficace allant de 6,8 à 8,2, convenant à un éventail varié d'applications de recherche. L'HEPES excelle en tant qu'agent tamponnant dans les milieux de culture cellulaire et présente plusieurs avantages par rapport aux alternatives comme le Tris et le phosphate. L'HEPES est en particulier moins toxique pour les cellules, ce qui garantit pour les expériences des cellules d'une santé et d'une viabilité optimales.
Il surpasse également les tampons au bicarbonate (NaHCO3) en termes de capacité à maintenir un pH physiologique malgré les fluctuations de concentration en dioxyde de carbone liées à la respiration des cellules, un facteur crucial pour le maintien de l'homéostasie cellulaire. Outre ses performances exceptionnelles en culture cellulaire, l'HEPES peut aussi être utilisé dans diverses études biologiques et biochimiques. Il peut aussi présenter un intérêt pour certaines techniques comme l'immunoprécipitation, la lyse cellulaire et l'imagerie de cellules vivantes, en offrant aux méthodes expérimentales un environnement stable et maîtrisé. Sa polyvalence, sa capacité de tamponnage du pH exceptionnelle et ses interactions minimales avec les autres molécules font de l'HEPES un outil indispensable dans différents domaines de recherche.
Application
L'HEPES est entré dans la composition :
  • de la solution saline équilibrée de Hank, du milieu de Eagle modifié par Dulbecco et du milieu DMEM sans glucose, qui servent à la préparation de coupes tissulaires.
  • de tampons utilisés dans des mesures de conductance localisées sur le côté basolatéral d'inserts de culture pour étudier la sélectivité cationique.
  • de milieux de culture cellulaire pour leur conférer un pouvoir tampon permettant de maintenir le pH de lignées cellulaires.
  • d'un tampon de décellularisation de nucleus pulposus de porc.
Caractéristiques et avantages
  • Produit de grande pureté pour la recherche en biochimie et en biologie.
  • Stérilisé par filtration et testé pour la culture cellulaire.
  • Solution prête à l'emploi qui réduit le temps de préparation.
  • Produit avec un pKa de 7,5 à 25 °C, à utiliser dans la plage de pH de 6,8 à 8,2
Attention
Les concentrations d′HEPES supérieures à 40 mM peuvent être toxiques pour certains types de cellules.
Notes préparatoires
Produit préparé à partir d′HEPES sous forme d′acide libre et d′eau de qualité « culture cellulaire ».
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kaixi Tang et al.
PLoS computational biology, 14(7), e1006303-e1006303 (2018-07-06)
Focal adhesions are protein complexes that anchor cells to the extracellular matrix. During migration, the growth and disassembly of these structures are spatiotemporally regulated, with new adhesions forming at the leading edge of the cell and mature adhesions disassembling at
Assessing the corrosion of biodegradable magnesium implants: a critical review of current methodologies and their limitations.
Kirkland Nt
Acta Biomaterialia, 8, 925- 936 (2012)
The role of the endocrine system in feeding-induced tissue-specific circadian entrainment.
Sato M, et al.
Cell Reports, 8(2), 393-401 (2014)
Zuzana Keckesova et al.
Nature, 543(7647), 681-686 (2017-03-23)
Post-mitotic, differentiated cells exhibit a variety of characteristics that contrast with those of actively growing neoplastic cells, such as the expression of cell-cycle inhibitors and differentiation factors. We hypothesized that the gene expression profiles of these differentiated cells could reveal
Chiao-Chen Chen et al.
Analytical chemistry, 85(7), 3621-3628 (2013-02-21)
Elucidation of epithelial transport across transcellular or paracellular pathways promises to advance the present understanding of ion transport and enables regulation of cell junctions critical to the cell and molecular biology of the epithelium. Here, we demonstrate a new instrumental
Protocoles
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Afficher tout
Contenu apparenté
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.