Principaux documents
CLS430641U
Flacon de culture cellulaire Corning® de 75 cm² en forme de U, col incliné
vent cap, sterile, tissue culture treated
Synonyme(s) :
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
U-bottom flask
canted neck neck
cap (Vented)
polystyrene
vent cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
tissue culture treated
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 430641U
Capacité
45 mL
Superficie du flacon/de la fiole
(75 cm2)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Le flacon T-75 amélioré de Corning a une forme de U, ce qui améliore la facilité d′utilisation tout en conservant le même environnement pour la croissance des cellules que les modèles précédents.
Application
Le flacon de culture cellulaire en forme de U Corning® de 75 cm² avec col incliné a été utilisé dans des expériences de culture tissulaire pour le repiquage de routine ou des essais en aval, ainsi que dans des expériences de sélection et de culture de cellules.
Caractéristiques et avantages
  • Flacons en U présentant moins de recoins pour faciliter le raclage des cellules
  • Épaulement arrondi améliorant la prise en main et l'accès au col lors du retrait et du serrage du bouchon
  • Respect des bonnes pratiques de fabrication
  • Surface de croissance cellulaire optimisée
  • Flacons empilables
  • Grande surface de visualisation transparente
  • Normes de qualité strictes (flacon 100 % étanche)
  • Apyrogène (< 0,1 EU/ml)
  • Certification BSE/TSE
  • Col incliné facilitant le versement et le pipetage
  • Surface traitée pour optimiser l'adhérence cellulaire
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Approaches for the sensitive detection of rare base and prime editing events
Tran MTN, et al.
Methods, 75-82 (2021)
VEGAS as a Platform for Facile Directed Evolution in Mammalian Cells
English JG, et al.
Cell Journal, 748-761 (2019)
Karina M Lugo-Cintrón et al.
EBioMedicine, 73, 103634-103634 (2021-10-22)
In head and neck cancer, intratumour lymphatic density and tumour lymphangiogenesis have been correlated with lymphatic metastasis, making lymphangiogenesis a promising therapeutic target. However, inter-patient tumour heterogeneity makes it challenging to predict tumour progression and lymph node metastasis. Understanding the