79617
Acide phosphorique
BioUltra, ≥85% (T)
Synonyme(s) :
Acide orthophosphorique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥85% (T)
Forme
viscous liquid
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% KMnO4-reducing matter (as O)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
Indice de réfraction
n20/D 1.433
pb
158 °C (lit.)
Pf
~40 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Tl: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES
OP(O)(O)=O
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Application
Autres remarques
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter