Y0000199
Ciprofloxacin hydrochloride for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ciprofloxacin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Clé InChI
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable