Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
ED2SS
Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate
reagent grade, 98.5-101.5% (titration)
Synonyme(s) :
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.24
Numéro Beilstein :
3900609
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Qualité
reagent grade
Agence
suitable for SM 4500 - NH3
Pureté
98.5-101.5% (titration)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble, clear, colorless
Application(s)
agriculture
clinical research
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) est un acide aminopolycarboxylique et un ligand hexadentate. Il chélate les cations métalliques pour former un complexe octaédrique stable. Il est couramment ajouté aux tampons, aux solutions et même aux échantillons de sol pour limiter la concentration des ions métalliques ou éliminer les contaminations par les métaux. Les chélateurs métalliques ont un rôle crucial dans diverses applications de recherche telles que la biochimie, la biologie moléculaire et la chimie analytique. L'EDTA est par exemple un anticoagulant sanguin qui chélate les ions calcium présents dans le sang ; l'ajout d'EDTA inhibe la formation de caillots et est souvent utilisé dans les tests hématologiques.
Application
L'acide éthylènediaminetétraacétique (sel disodique dihydraté) a été utilisé comme constituant d′un tampon de resuspension de membrane plasmique, d′une solution de conservation d′inhibiteurs et d′un mélange pour essai sur l′activité de la luciférase.
Chélateur de cations divalents. Inhibe les enzymes dont l′activité exige des cations divalents, comme les métalloprotéinases.
Caractéristiques et avantages
Qualité "réactif" pour un usage général en laboratoire
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Measurement of free IGF-I saliva levels: perspectives in the detection of GH/IGF axis in athletes
Antonelli G, et al.
Clinical Biochemistry, 40(8), 545-550 (2007)
Isolation of plasma membrane-associated membranes from rat liver
Suski JM, et al.
Nature Protocols, 9(2), 312-312 (2014)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro.
Roelofs MJE, et al.
Toxicology Reports, 1, 271-283 (2014)
EDTA chelation therapy for cardiovascular disease: a systematic review
Seely DMR, et al.
BMC Cardiovascular Disorders, 5(1), 32-32 (2005)
Lysozyme/EDTA disodium salt and modified-atmosphere packaging to prolong the shelf life of burrata cheese
Conte A, et al.
Journal of Dairy Science, 94(11), 5289-5297 (2011)
Protocoles
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Afficher tout
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.