32983
Enrofloxacin-d5 hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-d5-1-piperazinyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable