Principaux documents
21343
Pistons avec embout pour seringue Hamilton® séries 1000, 1700, et 1800
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN), pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE plunger tip
Taille
10 μL
Description
1701, all
Caractéristiques
PTFE tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 13205
Volume de la seringue
10 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN)
Description générale
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800 are accessories for Hamilton syringes and these plungers do not fit sample lock syringes.
Pour la réparation des seringues Hamilton Series 1000, 1700 et 1800. Ces pistons ne sont pas compatibles avec les seringues Sample Lok.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.