Principaux documents
20738
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille fixe
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 725N 250 UL
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
point style 2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80700
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250 μL
Description générale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)