Principaux documents
20688
Seringues Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1710N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Matériaux
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81000
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Description générale
La seringue Hamilton® est disponible en version étanche aux gaz, qui réduit au minimum les échanges gazeux lors de l'analyse par GC. Elle permet de distribuer des volumes exacts, et les performances de son piston sont inégalées.
Application
Elle a été employée pour étalonner l'instrument utilisé pour l'analyse des gaz dissous par chromatographie en phase gazeuse (GC) espace de tête (Headspace) avec des détecteurs de conductivité thermique, d'ionisation de flamme et FPD.
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Analysis of dissolved gases by headspace sampling gas chromatography with column and detector switching. Preliminary results.
Sarradin, Pierre-Marie, and Jean-Claude Caprais.
Analytical Communications, 33.10, 371-373 (1996)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)