Principaux documents
ZR0L51060
Milli-Q
Milli-Q® HR High-Flow RO Water Purification System
Central water purification system up to 1200 L/dayType 3 water. For low chlorine feed water.
About This Item
Code UNSPSC :
41104204
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® HR
Caractéristiques
Ionic rejection by RO: 95 - 99%
Organic rejection by RO: ≥ 99% for MW ≥ 200
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
1200 L/day max. usage
60 L/hr flow rate
60 L/hr make-up flow rate
91 kg operating weight (201 lb)
H × l × P
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
Entrée
potable tap water
Sortie
product water quality: type 3 water (RO water)
Conductivité
(95% ionic rejection (99% particulates rejection))
Description générale
Le système Milli-Q® HR 7060 est une solution de purification d'eau standard à haut débit qui peut répondre de manière fiable aux différents besoins en eau pure produite par osmose inverse (OI, Type 3) – pour un seul laboratoire ou tout un centre de recherche. Ces systèmes peuvent produire jusqu'à 1 200 l/jour d'eau de qualité laboratoire à partir d'eau d'alimentation potable. Ce système convient aux eaux d'alimentation à faible teneur en chlore. Les systèmes de la gamme Milli-Q® HR 7000 peuvent être intégrés à un système centralisé, offrant un contrôle total de tous les paramètres du système ainsi que des paramètres de la boucle externe de distribution d'eau pure. Ces systèmes centraux sont équipés de notre fonctionnalité de surveillance et de maintenance en ligne MyMilli-Q Remote Care, qui fonctionne comme une extension des Services Milli-Q®. Ce service numérique vous permet de gérer votre système à distance et en toute sécurité,soutenant ainsi la productivité de votre laboratoire.
Application
L'eau osmosée/Type 3 produite par les systèmes de la gamme Milli-Q® HR 7000 est idéale pour tous les besoins en eau purifiée de votre laboratoire comme le rinçage de la verrerie, les bains thermostatés ou de sonication et la préparation de réactifs de base. Elle peut alimenter des instruments, notamment les lave-vaisselle, les autoclaves, les enceintes climatiques et à humidité contrôlée, et les machines à glace. Elle peut également alimenter les systèmes de purification d'eau ultra pure Milli-Q®.
Caractéristiques et avantages
  • Optimise la durabilité et réduit les coûts d'exploitation pour accroître la productivité de votre établissement, tout en favorisant une démarche écoresponsable et en améliorant sa rentabilité.
  • Conception ergonomique supérieure pour une maintenance facile et rapide.
  • Les cartouches de prétraitement Progard® éliminent les particules, le chlore libre et les colloïdes.
  • Un écran tactile interactif avec des assistants utiles pour faciliter l'utilisation et la maintenance.
  • Des fonctionnalités avancées de gestion des données pour une accessibilité accrue et une meilleure traçabilité des données.
  • Fonctionnalités de surveillance et de maintenance de MyMilli-Q Remote Care.
  • Équipé de la technologie brevetée E.R.A® (Evolutive Reject Adjustment) pour vous faire économiser de l'eau, du temps et de l'argent. Évaluation automatique de la qualité de l'eau d'alimentation pour produire un débit constant et optimiser la recirculation de l'eau (entre 45 et 75 %).
  • Compatible avec le système de stockage, de protection et de distribution SDS 500 pour différents débits de distribution et des capacités de stockage élevées.
Composants
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible de changer à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être requis pour l'installation et le bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Informations légales
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Experience efficient Milli-Q® HR 7000 Central RO Water Purification Systems. A more sustainable high-flow pure water system with versatile configurations and modern control. Advanced RO technology saves water. Online monitoring gives peace of mind. Request information now!
Experience efficient Milli-Q® HR 7000 Central RO Water Purification Systems. A more sustainable high-flow pure water system with versatile configurations and modern control. Advanced RO technology saves water. Online monitoring gives peace of mind. Request information now!
Experience efficient Milli-Q® HR 7000 Central RO Water Purification Systems. A more sustainable high-flow pure water system with versatile configurations and modern control. Advanced RO technology saves water. Online monitoring gives peace of mind. Request information now!
Experience efficient Milli-Q® HR 7000 Central RO Water Purification Systems. A more sustainable high-flow pure water system with versatile configurations and modern control. Advanced RO technology saves water. Online monitoring gives peace of mind. Request information now!