Principaux documents
PD20047S5
Millipore
Boîte de Pétri avec tampon absorbant
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (600 units), For microbial analysis
About This Item
Code UNSPSC :
41122101
eCl@ss :
32030209
Nomenclature NACRES :
NB.14
Matériaux
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Petri-Pad
Conditionnement
pkg of (600 units)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Couleur
clear
Entrée
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type beverage(s)
Application(s)
bioburden testing
(Beverages, Water)
Compatibilité
Membrane filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les boîtes de Pétri de 47 mm avec tampon absorbant sont des unités en plastique à usage unique jetables qui servent à cultiver des micro-organismes capturés par filtration sur membrane. Ce produit s'utilise avec notre gamme de milieux liquides en ampoules de 2 ml, pour la détection et le dénombrement des levures et moisissures, des germes totaux ou de micro-organismes spécifiques comme E. coli. Ces boîtes de Pétri ont une capacité d'absorption de 1,8 à 2,2 ml.
Application
Ces boîtes de Pétri avec tampon absorbant sont utilisées pour cultiver des micro-organismes capturés sur un filtre de 47 mm par filtration sur membrane. Elles conviennent à la réalisation des tests de biocharge pour le contrôle de la qualité de l'eau et des boissons.
Informations légales
Petri-Pad is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany