Principaux documents
8.22342
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Trichloroacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2HCl3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-927-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
711 °C
Puissance
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
54-56 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Solubilité
1300 g/L
Densité
1.63 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Stable dechlorination of Trichloroacetic Acid (TCAA) to acetic acid catalyzed by palladium nanoparticles: This research discusses a method for dechlorinating TCAA to acetic acid, crucial during the COVID-19 pandemic for disinfection byproducts (Cai et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1