Principaux documents
8.00947
Sigma-Aldrich
Éthylènediamine
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-diaminoéthane
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
605263
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-468-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥99% (GC)
pb:
118 °C (lit.)
Pression de vapeur:
10 mmHg ( 20 °C)
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
716 °F
Puissance
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
16 %
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
118 °C (lit.)
Pf
8.5 °C (lit.)
Température de transition
flash point 38 °C
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clé InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
L'éthylènediamine (1,2-diaminoéthane, DAE) peut être utilisée comme réactif pour préparer divers complexes d'ions métalliques, qui sont employés comme agents réducteurs dans les réactions de réduction suivantes.
  • Le complexe DAE/Cr(II) est utilisé pour la réduction des halogénures d'alkyle primaires en alcanes, et des bromures ou iodures d'aryle en arènes. Ce complexe est également utilisé pour réduire les halogénures d'alkyle β-substitués et les époxydes en alcènes.
  • Le complexe DAE/borane (1:1) est utilisé comme agent de réduction hautement sélectif pour la transformation du cinnamaldéhyde en alcool cinnamique.
  • Le complexe DAE/Li est un réactif efficace pour la réduction des alcènes, des hydrocarbures aromatiques, des phénols et des alcools.
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d'aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Eau (GC, % d′aire) : ≤ 1,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,896 - 0,898
Identité (IR) : test réussi
En raison de sa plage de fusion spécifique, ce produit peut se présenter sous forme solide, liquide, fondue solidifiée ou surfondue.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
1, 2-Diaminoethane
Kostikov RR
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)