Principaux documents
6015
Millipore
Manifold pour cellules à agitation Amicon®
The manifold is designed for use with Amicon Stirred Cells and reservoirs and allows for operation of multiple cells or reservoirs.
Synonyme(s) :
Maintenance Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
eCl@ss :
32019190
Matériaux
Delrin® plastic (chemically sanitizable)
nitrile (chemically sanitizable)
Niveau de qualité
L × l × H
10 cm × 5 cm × 5 cm
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Pour diriger instantanément un flux de gaz ou de liquide dans des systèmes à plusieurs cellules ou plusieurs réservoirs. Permet de pressuriser jusqu'à 3 cellules ou réservoirs à partir d'une seule source de gaz ou d'alimenter plusieurs cellules à partir d'un seul réservoir. Possibilité de combiner plusieurs manifolds pour faire fonctionner plus de 3 unités en parallèle.
Application
Ce manifold permet de répartir une source d'alimentation entre trois sorties différentes. Plusieurs manifolds peuvent être regroupés pour créer des sorties supplémentaires.
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Articles
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Protocoles
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.