Principaux documents
5.33002
Supelco
Acide formique (98 - 100 %)
for LC-MS LiChropur
Synonyme(s) :
Acide formique, Acide méthanoïque, acide formylique
About This Item
Formule linéaire :
HCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.03
Beilstein:
1209246
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Numéro de classement CE :
200-579-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence:
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for ISO/CEN 15968-2010
pH:
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Pression de vapeur
44.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
12-38 % (v/v)
57 %
Technique(s)
LC/MS: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Température de transition
flash point 49.5 °C
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤5.0 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cu: ≤1.0 ppm
Fe: ≤5.0 ppm
K: ≤5.0 ppm
Mg: ≤2.0 ppm
NH4+: ≤10 ppm
Na: ≤5.0 ppm
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Application
L'acide formique à 98 % à 100 % entre dans la composition de la phase mobile utilisée dans le système chromatographie liquide−spectrométrie de masse (LC-MS) pour la détermination du profil en acides gras des plantes à graines oléagineuses. Il peut également être utilisé pour l'analyste quantitative et qualitative des composés phénoliques de l'herbe de blé (chiendent).
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l′analyse par CLHP ou LC-MS.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
121.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49.5 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Alina Chernova et al.
PeerJ, 7, e6547-e6547 (2019-03-14)
Oilseed crops are one of the most important sources of vegetable oils for food and industry. Nutritional and technical properties of vegetable oil are primarily determined by its fatty acid (FA) composition. The content and composition of FAs in plants
Urszula Złotek et al.
Food chemistry, 288, 256-261 (2019-03-25)
The effect of elicitation with arachidonic and jasmonic acids on the production of phenolic compounds as well as the antioxidant and anti-inflammatory properties of phenolic extracts of wheatgrass was evaluated. The qualitative and quantitative analysis of phenolic compounds carried out
Articles
The article describes the use of difluoroacetic acid (DFA) as an effective alternative to acid modifiers, formic acid (FA) and trifluoroacetic acid (TFA) in the LC-UV/MS analysis of proteins.
The article describes the use of difluoroacetic acid (DFA) as an effective alternative to acid modifiers, formic acid (FA) and trifluoroacetic acid (TFA) in the LC-UV/MS analysis of proteins.
The article describes the use of difluoroacetic acid (DFA) as an effective alternative to acid modifiers, formic acid (FA) and trifluoroacetic acid (TFA) in the LC-UV/MS analysis of proteins.
The article describes the use of difluoroacetic acid (DFA) as an effective alternative to acid modifiers, formic acid (FA) and trifluoroacetic acid (TFA) in the LC-UV/MS analysis of proteins.
Afficher tout