Principaux documents
1.07060
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥99.7% (GC), ACS reagent, EMPARTA®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-777-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
160 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Essai
≥99.7% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Puissance
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.0-8.1 % (v/v)
Viscosité cinématique
0.50 cSt(20 °C)
pb
69 °C/1013 hPa
Pf
-94.3 °C
Température de transition
flash point -22 °C
Densité
0.66 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Hexane is a volatile organic solvent classified as a straight-chain neutral aliphatic hydrocarbon. It is derived from petroleum distillation and exhibits low solubility in water.
Application
Hexane can be used as a:
  • Solvent in the isolation and purification process of quantum dots (QDs).
  • Solvent for the extraction of oil from crotalaria Juncea seeds.
  • Mobile phase solvent in the fractionation and elution process of the essential oil of O. viride during column chromatography.
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C
Les clients ont également consulté
Chemical diversity of essential oil among basil genotypes (Ocimum viride Willd.) across the years}
Srivastava S, et al.
Industrial Crops and Products, 173, 114153-114153 (2021)
Encyclopedia of Toxicology, 3rd ed.; Wexler, P., Ed
Clough SR
Encyclopedia of Toxicology, 900-904 (2014)
Local surface plasmon-assisted metal oxide perovskite heterostructure for small light emitters
Chakraborty S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 125(19), 10565-10571 (2021)