Principaux documents
Z742476
Homogénéisateur BeadBlaster à 24 microtubes avec portoir pour 24 tubes de 2,0 ml
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonyme(s) :
bead mill, laboratory blender, laboratory homogenization, laboratory tube mill, laboratory tube mixer, tissue disruption
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.11
Description
cycle time 1 to 90 sec. (up to 90 sec.)
Caractéristiques
program memory: up to 50
< 68 dB(A) Noise level
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific D2400-E-UK
Paramètres
(Pause between cycles: 0 to 2 min (1sec increment))
speed (4.0 to 7.0 m/s (0.05 m/s increments))
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
11 in. (28 cm) × 14.2 in. (36 cm) × 15.2 in. (38.5 cm)
Poids
55 lb (25 kg)
Capacité
24 x 2.0 ml capacity
Description générale
Le BeadBlaster 24 permet de lyser, broyer et homogénéiser complètement un large éventail d'échantillons biologiques. Même les échantillons les plus difficiles et résistants sont complètement homogénéisés, souvent en 35 secondes ou moins.
  • Pour tous types d'échantillons, des tissus mous aux os
  • Possibilité de mélanger 24 tubes simultanément
  • Tubes scellés de 2,0 ml : pas de contamination croisée
VEILLER À UTILISER DES TUBES FERMÉS PAR DES BOUCHONS DE 6 MM DE HAUT. LES TUBES À BOUCHONS DE 9 MM EXERCENT DES CONTRAINTES SUR LE PORTOIR.
Caractéristiques et avantages
  • Gamme complète de billes, en tubes préremplis et en vrac
  • Interface numérique pour le réglage et l'affichage des paramètres de fonctionnement
  • Couvercle transparent permettant de visualiser les échantillons
  • Mécanisme empêchant l'ouverture accidentelle du couvercle en cours de fonctionnement
  • Moteur sans balais, pour un fonctionnement peu bruyant et sans entretien
Informations légales
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.