Principaux documents
Z511447
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 9 in.
Synonyme(s) :
dispensing tool
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
case of 6 ea
Longueur
9 in.
Taille de l'extrémité en cuillère
1 1/4 in. × 9/16 in.
Description générale
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Propriétés physiques
The grade of the stainless steel used is 320.