Principaux documents
Z288993
Aiguilles Hamilton® pour seringues RN
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
needle bevel tip
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7758-01
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.