Principaux documents
Z273627
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 2 mm
Synonyme(s) :
borosilicate beads
About This Item
Code UNSPSC :
41102422
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate
Conditionnement
pack of 1 ea
Diamètre
2 mm
Description générale
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable