Principaux documents
Z187879
Precisionware bottles
Wide-mouth, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
bottle hdpe, plastic bottle, plastic bottles
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Matériaux
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Joint
Joints threaded neck (53)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 12 ea
case of 48 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F10625-0007
Diam. du flacon
72 mm
Capacité
500 mL
Description générale
  • Precisionware bottles are made of laboratory/pharmaceutical grade high-density polyethylene (HDPE).
  • Features a leak-proof closure cap for sample protection.
  • The sturdy, heavy-duty bottle design facilitates the easy storing of liquid/powder samples.
  • Manufactured to strict DOT-2E specifications.
  • Molded pour lip for easy, no-spill pour.
  • Suitable for shipping.
Informations légales
Precisionware is a trademark of Vectra Precisionware
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1