W263303
(R)-(+)-Limonène
≥93%
Synonyme(s) :
(+)-p-Mentha-1,8-diène, (+)-Carvène, (R)-4-Isopropényl-1-méthyl-1-cyclohexène
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥93%
Activité optique
[α]20/D +120°, neat
Limite d'explosivité
6.1 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
176-177 °C (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
orange; citrus; sweet
Chaîne SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique