Principaux documents
HAM202640
Hamilton® chromatography syringe, for Shimadzu GC autosampler
model, 701 RN, removable needle, volume × L 10 μL × 43 mm, needle gauge 22s
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
Microliter syringe
Qualité
for chromatography
Caractéristiques
autoclavable: no
model 701 RN, removable needle
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
Aiguille, D.I. × D.E.
0.13 mm × 0.711 mm
Calibre de l'aiguille
22s
Volume × L
10 μL × 43 mm
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.