CLS9950215
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 15 mL
Synonyme(s) :
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
conical bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 3,000 × g
cap: no
graduations: no
without cap
Conditionnement
pack of 125
Fabricant/nom de marque
Corning 99502-15
Paramètres
3000 × g max. RCF
Capacité
15 mL
Tube à centrifuger, L × D.E.
126 mm × 17 mm
Couleur
clear
Raccords
15-415 thread
Adéquation
suitable for (centrifugation)