CLS9944816X
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 11.5 mL
Synonyme(s) :
Corning® 99448
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
case of 1000 tubes
pack of 250 tubes
Fabricant/nom de marque
Corning 99448-16X
Capacité
11.5 mL
D.E. du col
15 mm
Tube, D.E. × L
16 mm × 100 mm
Raccords
15-415 thread
Type de liaison
non-treated surface