A65182
2-Amino-2-methyl-1-propanol
~5% Water, technical grade, 95%
Synonyme(s) :
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 25 °C)
Essai
95%
Forme
liquid
Impuretés
≤5% 2-(Methylamino)-2-methyl-1-propanol
~5% Water
Indice de réfraction
n20/D 1.4455 (lit.)
Plage de pH utile
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
pb
165 °C (lit.)
Pf
24-28 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves