Principaux documents
71718
Sigma-Aldrich
L-lactate de sodium
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Acide L-lactique sodium salt, Acide (S)-2-Hydroxypropionique sodium salt, Acide sarcolactique sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.06
Beilstein:
4567087
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
≥99.0% (NT)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −12.5±0.5°, c = 1% in H2O
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥97.0 (enzymatic)
Caractéristiques
chiral
Impuretés
≤1% water
Pf
163-165 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Clé InChI
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Description générale
Le L-lactate de sodium, sel sodique de l'acide L-lactique, est couramment employé comme synthon chiral en synthèse organique pour préparer divers composés chiraux. Il peut aussi servir d'agent réducteur doux dans les applications de chimie de synthèse.
Application
Le L-lactate de sodium peut être utilisé comme :
  • réactif pour dissoudre le D-gluconate de calcium.
  • agent cristallisant dans la synthèse de catalyseurs du type silicate à base de Sn.
  • synthon chiral pour préparer un intermédiaire chiral du type pyrrolidine, lui-même destiné à la synthèse de liquides à base d'ions pyrrolidinium chiraux.
  • agent réducteur doux dans la réduction sélective de CuO en nanobâtonnets de Cu.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Spontaneous supersaturation of calcium D-gluconate during isothermal dissolution of calcium L-lactate in aqueous sodium D-gluconate
Martina V et al,
Food & Function, 5, 85-91 (2014)
Jian-Hua Mao et al.
Microbiome, 8(1), 53-53 (2020-04-18)
Recent evidence has linked the gut microbiome to host behavior via the gut-brain axis [1-3]; however, the underlying mechanisms remain unexplored. Here, we determined the links between host genetics, the gut microbiome and memory using the genetically defined Collaborative Cross
Clinical evaluation of sodium bicarbonate, sodium L-lactate, and sodium acetate for the treatment of acidosis in diarrheic calves.
Kasari TR
Journal of the American Veterinary Medical Association, 187(4), 392-397 (1985)
Lucy Liu et al.
Cell metabolism, 26(5), 719-737 (2017-10-03)
Elevated reactive oxygen species (ROS) induce the formation of lipids in neurons that are transferred to glia, where they form lipid droplets (LDs). We show that glial and neuronal monocarboxylate transporters (MCTs), fatty acid transport proteins (FATPs), and apolipoproteins are
Rupali Vohra et al.
Molecular neurobiology, 55(12), 9108-9121 (2018-04-13)
Müller cells are pivotal in sustaining retinal ganglion cells, and an intact energy metabolism is essential for upholding Müller cell functions. The present study aimed to investigate the impact of lactate on Müller cell survival and function. Primary mice Müller