Principaux documents
696633
Sigma-Aldrich
PIPES-d18
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)-d18
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8D18N2O6S2
Poids moléculaire :
320.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+18
Chaîne SMILES 
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2/hD2
Clé InChI
IHPYMWDTONKSCO-SVSBSETCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable