14960
Bis(2-hydroxypropyl)amine
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
1,1′-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
≤1% water
pb
249-250 °C/745 mmHg (lit.)
Pf
42-45 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible
alcohol: miscible
Densité
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(O)CNCC(C)O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup