Metodo analitico: solfato nei materiali edilizi
Strumenti e reagenti
N° Cat.173016 Spettrofotometro VIS Spectroquant® VIS Prove 100 o
N° Cat.173017 Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 300 o
N° Cat.173018 Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 600 o
N° Cat.109748 Fotometro Spectroquant® NOVA 30 o
N° Cat.109751 Fotometro Spectroquant® NOVA 60 o
N° Cat.173632 Colorimetro Spectroquant® Move 100
N° Cat.114946 Cuvette rettangolari da 10 mm e/o
N° Cat.114947 Cuvette rettangolari da 20 mm e/o
N° Cat.114944 Cuvette rettangolari da 50 mm
N° Cat.114794 Test dei silicati (Acido Silicico) Spectroquant®
N° Cat.101164 Fluoruro di ammonio per analisi
N° Cat.106495 Idrossido di sodio per analisi
N° Cat.116754 Acqua per analisi
Preparazione dei campioni
In un crogiolo di nichel coperto con un piatto di nichel riscaldare a 650 °C, per circa 30 minuti, 100 mg di campione ridotto in polvere insieme ad 8 pastiglie di idrossido di sodio (1,5 g). Una volta che il crogiolo si è raffreddato, trattarne il contenuto con 10 ml di acqua per analisi e portare in sospensione, per riscaldamento blando, la massa fusa.
Trasferire in un matraccio tarato standard da 1000 ml la sospensione con acqua per analisi, portare a volume con acqua per analisi e mescolare scrupolosamente.
Trasferire immediatamente la soluzione ottenuta in un flacone di polietilene nel quale in precedenza siano stati posti 0,2 g di fluoruro di ammonio. Sciogliere completamente il sale e mescolare per bene. Lasciar passare 15 minuti e analizzare.
Analisi
Procedere alla determinazione con uno dei kit sopra elencati.
Operazioni di calcolo:
Contenuto % di solfato (frazione solubile in acqua) = valore misurato in mg/l x 0,004
Contenuto % di solfato (totale) = valore misurato in mg/l x 0,1