Pellitorine
Sinonimo/i:
(2E,4E)-N-(2-Methylpropyl)-2,4-decadienamide, (2E,4E)-N-Isobutyl-2,4-decadienamide, 2E,4E-Decadienoic acid N-isobutylamide, trans-Pellitorin, trans-Pellitorine
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H25NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.35
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Produttore
Purezza
Formato
Settori di ricerca