Studi predittivi mPredict™ sulla formazione di co-cristalli – Miglioriamo la solubilità degli API grazie all’IA
Con le forme di dosaggio solide, la difficoltà più comune che i formulatori devono affrontare è una scarsa solubilità. In cifre: il 70% dei farmaci in fase di sviluppo è scarsamente solubile. La co-cristallizzazione sta acquisendo rapidamente una grande importanza grazie al suo potenziale nei confronti di questa problematica. Questa tecnica combina un API promettente con un agente di cristallizzazione (co-former), generando co-cristalli con proprietà loro proprie che migliorano la solubilità, la stabilità e la biodisponibilità del principio attivo. Ma la scelta dell’agente di cristallizzazione giusto può essere complicata perché la molecola più adatta varia al variare dell'API e dipende principalmente dalla purezza, dalle caratteristiche strutturali e dalle proprietà fisiche di tale principio attivo. L'unico modo per trovare il connubio perfetto è quello di testare ogni combinazione possibile, valutando diversi agenti di cristallizzazione attraverso diverse tecniche di co-cristallizzazione e diversi solventi, il che richiede tempo e molti prodotti chimici, è costoso e spesso non approda ad alcuna formulazione di successo.
Soluzioni basate sull'IA per individuare più rapidamente una formulazione efficace
Con mPredict™, i nostri studi predittivi sulla formazione di co-cristalli, un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale in grado di predire gli eccipienti ottimali per la vostra formulazione, trovare la giusta combinazione di farmaco e agente di cristallizzazione non sarà più una lotta. Al contrario, questo nostro strumento è la chiave per consentire ai formulatori di sviluppare prodotti farmaceutici in tempi più brevi, risparmiando risorse.
- Accelera il tempo necessario per l’adozione del prodotto in clinica: prevede la formulabilità nelle prime fasi dello sviluppo del farmaco
- Economicamente vantaggioso: minimizza il lavoro sperimentale e la necessità di screening dell’API
- Innovativo: sfrutta la potenza dell'IA per aiutarvi a prendere le decisioni giuste
Basato su un’ampia serie di dati di alta qualità, il nostro servizio di studi predittivi sulla formazione di co-cristalli mPredict™ copre un ampio spazio chimico con combinazioni farmaco-agente di cristallizzazione potenzialmente molto diverse. Questo fa sì che, dopo aver interrogato mPredict™ con i dati caratteristici del vostro composto chimico, in soli 3-5 giorni saremo in grado di fornirvi un dossier comprendente risultati e raccomandazioni.
Approfittando di pacchetti di servizi successivi è possibile anche richiedere l’esecuzione di ulteriori esperimenti che producano dati a conferma della previsione dell'IA e dimostrino che gli agenti di cristallizzazione suggeriti generino effettivamente co-cristalli validi, consentendovi di raggiungere una formulazione più efficiente del vostro nuovo API.
Volete approfittare del nostro nuovo servizio di studi predittivi sulla formazione di co-cristalli?
Contattate i nostri tecnici e utilizzate il nostro strumento basato sull'IA per individuare l’agente di cristallizzazione ottimale per la vostra formulazione.