Documenti fondamentali
V900858
Sigma-Aldrich
TRIS glycine SDS buffe
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41105319
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Forma fisica
solution
Concentrazione
10 ×
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1