Documenti fondamentali
V900848
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, Vetec, reagent grade, 29:1, suitable for electrophoresis
Sinonimo/i:
40% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105319
ID PubChem:
Nome del prodotto
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, Vetec, reagent grade, 29:1, suitable for electrophoresis
Grado
reagent grade
Sterilità
0.2 μm filtered
Nome Commerciale
Vetec
Concentrazione
29:1
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Nota sulla preparazione
Solution prepared from electrophoresis grade acrylamide and bis-acrylamide in ultra-pure water.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)