Documenti fondamentali
V900838
Sigma-Aldrich
Tampone salino Tris
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution
Sinonimo/i:
TBS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Stato
solution
Concentrazione
10 ×
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)