V900770
(±)-2-Phenylbutyric acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
α-Ethylphenylacetic acid
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
P. ebollizione
270-272 °C (lit.)
Punto di fusione
39-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)