V900767
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
β-Resorcylic acid
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
97%
Punto di fusione
208-211 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)