V900762
9,10-Phenanthrenequinone
Vetec™, reagent grade, 94%
Sinonimo/i:
9,10-Phenanthrenedione
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
94%
Punto di fusione
209-212 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
465.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
241 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)