V900724
1,3,5-Trimethoxybenzene
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Phloroglucinol trimethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
P. ebollizione
255 °C (lit.)
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)